Tisk…
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 1240 CZK
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Bod tání: 99…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052883
CAS číslo: 28466-21-9