Tisk…
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-ACPC-OH, Fmoc-1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, 1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
OR8098-1G OR8098-250MG
APOSOR8098-1GEA 1870 CZK
APOSOR8098-1G APOSOR8098-250MG
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₉H₁₇NO₄
MW: 323.348 g/mol
Bod tání: 225…226 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00190873
CAS číslo: 126705-22-4