Tisk…
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8097-1G OR8097-250MG
APOSOR8097-1GEA 6650 CZK
APOSOR8097-1G APOSOR8097-250MG
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
6-(tert-Butyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Vzorec: C₈H₁₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466456
CAS číslo: 66698-66-6