Tisk…
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8091-1G OR8091-250MG
APOSOR8091-1GEA 1740 CZK
APOSOR8091-1G APOSOR8091-250MG
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01147322
CAS číslo: 24237-39-6