Tisk…
Oxaprozin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
OR8088-25G OR8088-5G
APOSOR8088-25GEA 8200 CZK
APOSOR8088-25G APOSOR8088-5G
Oxaprozin 98%
Oxaprozin
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Bod tání: 154…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215977
CAS číslo: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1