Tisk…
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 21730 CZK
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₃S
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00173933
CAS číslo: 110545-67-0