Tisk…
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR8072-1G OR8072-5G
APOSOR8072-1GEA 5460 CZK
APOSOR8072-1G APOSOR8072-5G
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate 97%
2,4-Di-tert-butoxy-5-pyrimidineboronic acid hydrate
Vzorec: C₁₂H₂₁BN₂O₄·H₂O
Bod tání: 250 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02180675
CAS číslo: 306935-93-3