Phenylguanidine nitrate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8070-10G
APOSOR8070-10GEA
7610
CZK
APOSOR8070-10G
Phenylguanidine nitrate 99%
Phenylguanidine nitrate
Vzorec:
C₇H₁₀N₄O₃ MW: 198,18 g/mol Bod tání: 122…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00213415 CAS číslo: 18860-78-1 |