Tisk…
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8069-1G OR8069-250MG OR8069-500MG OR8069-2.5G OR8069-5G
APOSOR8069-1GEA 8370 CZK
APOSOR8069-1G APOSOR8069-250MG APOSOR8069-500MG APOSOR8069-2.5G APOSOR8069-5G
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
3,4-Diaminobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₉N₃O₂S
Bod tání: 160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277940
CAS číslo: 2360-20-5