Tisk…

5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine

OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 8070 CZK
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Vzorec: C₁₀H₈ClN₃
MW: 205.65 g/mol
Bod tání: 195…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238992
CAS číslo: 35202-25-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR