4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Chloromethyl)-7-hydroxycoumarin
OR8056-1G
OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA
2980
CZK
APOSOR8056-1G
APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Vzorec:
C₁₀H₇ClO₃ MW: 210,62 g/mol Bod tání: 179…184 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00467168 CAS číslo: 25392-41-0 |