Tisk…
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-o-anisic acid
OR8055-500G
APOSOR8055-500GEA 4570 CZK
APOSOR8055-500G
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid 97%
5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017546
CAS číslo: 3438-16-2
EINECS: 222-343-7