Tisk…
1-Boc-4-piperidone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
OR8050-100G
APOSOR8050-100GEA 2690 CZK
APOSOR8050-100G
1-Boc-4-piperidone 98%
1-Boc-4-piperidone
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151800
CAS číslo: 79099-07-3