Tisk…
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8047-1G OR8047-5G OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA 5060 CZK
APOSOR8047-1G APOSOR8047-5G APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂S
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180883
CAS číslo: 77152-97-7