Tisk…
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8046-1G OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA 622 CZK
APOSOR8046-1G APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180954
CAS číslo: 214834-18-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III