1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR8043-1G
OR8043-25G
OR8043-5G
APOSOR8043-1GEA
622
CZK
APOSOR8043-1G
APOSOR8043-25G
APOSOR8043-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Vzorec:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Bod varu: 237…238 °C/760mmHg Hustota: 1,013 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01076207 CAS číslo: 144222-22-0 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |