Boc-py-oh 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR8042-1G
OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA
2280
CZK
APOSOR8042-1G
APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Vzorec:
C₁₁H₁₆N₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02094544 CAS číslo: 77716-11-1 |