Tisk…
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 622 CZK
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
MW: 177.06
Bod varu: 173…176 °C
Hustota: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059741
CAS číslo: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III