Tisk…
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 7340 CZK
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₀BrNO
MW: 276.14 g/mol
Bod tání: 148…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180673
CAS číslo: 92643-17-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III