Tisk…

5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-Bromo-3-formylindole

OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 910 CZK
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Bod tání: 197…201 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00152016
CAS číslo: 877-03-2
EINECS: 212-884-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR