Tisk…
4-Bromo-1-butene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 1780 CZK
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-butene 99%
4-Bromo-1-butene
Vzorec: C₄H₇Br
Bod varu: 98…100 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000258
CAS číslo: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II