Tisk…
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Bromoacetyl)-1,3-benzodioxole
OR8032-250MG
APOSOR8032-250MGEA 1160 CZK
APOSOR8032-250MG
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-ethanone
Vzorec: C₉H₇BrO₃
MW: 243,06 g/mol
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01910077
CAS číslo: 40288-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III