Tisk…
Boc-Thz-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
OR8031-100G
APOSOR8031-100GEA 2780 CZK
APOSOR8031-100G
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Vzorec: C₉H₁₅NO₄S
MW: 233,282 g/mol
Bod tání: 132…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077002
CAS číslo: 51077-16-8