(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
OR8030-1G
OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA
417
CZK
APOSOR8030-1G
APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.28 g/mol Bod tání: 116…119 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00237380 CAS číslo: 28697-17-8 |