Tisk…
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminopropanenitrile, N-BOC protected
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 21490 CZK
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170.21 g/mol
Bod varu: 125 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180880
CAS číslo: 53588-95-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III