Tisk…
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Boc-Amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 622 CZK
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₄
Bod tání: 177…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083257
CAS číslo: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3