4-Biphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
OR8027-100G
OR8027-25G
OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA
2480
CZK
APOSOR8027-100G
APOSOR8027-25G
APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₁BO₂ MW: 198,03 g/mol Bod tání: 232…247 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00093311 CAS číslo: 5122-94-1 |