Tisk…
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8026-1G OR8026-500MG OR8026-5G OR8026-10G OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA 2070 CZK
APOSOR8026-1G APOSOR8026-500MG APOSOR8026-5G APOSOR8026-10G APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, technická kvalita
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₃
Bod tání: 194…200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00047165
CAS číslo: 6640-09-1
EINECS: 229-652-6