Tisk…
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)aniline
OR8023-1G
APOSOR8023-1GEA 2070 CZK
APOSOR8023-1G
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Vzorec: C₁₇H₂₁N₃
Bod tání: 134…137 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 16154-69-1