Tisk…
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 2070 CZK
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Vzorec: C₁₀H₇BrO₂
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00176644
CAS číslo: 23489-36-3
UN: 3261
ADR: 8,II