Tisk…
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8020-1G
APOSOR8020-1GEA 5230 CZK
APOSOR8020-1G
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride 97%
1,4-Benzodioxane-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO₃
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180342
CAS číslo: 3663-81-8
UN: 1759
ADR: 8,III