Tisk…
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8018-100G OR8018-1G
APOSOR8018-100GEA 5130 CZK
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Vzorec: C₉H₇NO₃
Bod tání: 123…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180388
CAS číslo: 4865-84-3