Tisk…
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 3110 CZK
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₂N₂O₂
Bod tání: 260…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02180372
CAS číslo: 139742-50-0