Tisk…
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 1080 CZK
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂S
MW: 124,16 g/mol
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00706298
CAS číslo: 4651-82-5