Tisk…
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole hydrochloride
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 5590 CZK
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Vzorec: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
MW: 322.82 g/mol
Bod tání: 242…244 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02259420
CAS číslo: 306937-24-6