Tisk…
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Aminomethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 6850 CZK
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, technická kvalita
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Bod varu: 40 °C/0.1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02180786
CAS číslo: 118799-24-9
UN: 2735
ADR: 8 III