Tisk…
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 2480 CZK
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Vzorec: C₈H₁₂N₄
Bod varu: 277 °C
Bod tání: 31…35 °C
Hustota: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040742
CAS číslo: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5