Tisk…
Chlorid cesný 99.99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cesium Chloride
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 6650 CZK
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
Chlorid cesný 99.99%
Chlorid cesný
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Vzorec: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Bod tání: 646 °C
Hustota: 3,988 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2