Tisk…
2,5-Dichlorothiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7999-100G OR7999-25G OR7999-5G
APOSOR7999-100GEA 37690 CZK
APOSOR7999-100G APOSOR7999-25G APOSOR7999-5G
2,5-Dichlorothiophenol 98%
2,5-Dichlorothiophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂S
Bod varu: 112…116 °C/50mmHg
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004831
CAS číslo: 5858-18-4
EINECS: 227-486-9