Tisk…

Tetrakis(dimethylamino)diboron

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR7996-100G OR7996-25G OR7996-5G
APOSOR7996-100GEA 5390 CZK
APOSOR7996-100G APOSOR7996-25G APOSOR7996-5G
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Vzorec: C₈H₂₄B₂N₄
Bod varu: 55…57 °C/2,5mmHg
Bod tání: –33 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00048012
CAS číslo: 1630-79-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR