Tisk…
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 705 CZK
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂S
MW: 181.2100 g/mol
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037969
CAS číslo: 22821-75-6