Tisk…
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl Chloride
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 622 CZK
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₄S₂
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037968
CAS číslo: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III