Tisk…

2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-[(Methylsulphonyl)acetyl]pyridine

OR7992-5G OR7992-1G OR7992-25G
APOSOR7992-5GEA 6520 CZK
APOSOR7992-5G APOSOR7992-1G APOSOR7992-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO₃S
MW: 199,23 g/mol
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941302
CAS číslo: 27302-94-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR