Tisk…
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 3710 CZK
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO₃S
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941305
CAS číslo: 27302-93-8