Tisk…
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7990T-5G OR7990T-25G
APOSOR7990T-5GEA 787 CZK
APOSOR7990T-5G APOSOR7990T-25G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
A substrate for the enzyme adenosine deaminase.
Vzorec: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005738
CAS číslo: 5399-87-1