Tisk…
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR7990-1G OR7990-5G OR7990-25G
APOSOR7990-1GEA 3870 CZK
APOSOR7990-1G APOSOR7990-5G APOSOR7990-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone
Vzorec: C₈H₉NO₃S
Bod tání: 115…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941306
CAS číslo: 27302-95-0