N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7989-1G
OR7989-250MG
OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA
0
CZK
APOSOR7989-1G
APOSOR7989-250MG
APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₄S Bod tání: 188…190 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01016949 CAS číslo: 30388-44-4 |