Tisk…
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 4730 CZK
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉IO₄S₂
Bod tání: 212 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037973
CAS číslo: 849035-96-7