Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR7987-1G
OR7987-250MG
OR7987-5G
APOSOR7987-1GEA
0
CZK
APOSOR7987-1G
APOSOR7987-250MG
APOSOR7987-5G
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Pyrimidine-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₅H₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03789624 CAS číslo: 2435-50-9 |