Tisk…
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 2660 CZK
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,148 g/mol
Bod tání: 65…75 °C
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051651
CAS číslo: 3524-32-1